Läs mer
Δ7-Naltrexone (7,8-Didehydronaltrexone; (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one), Mikromol™
Beskrivning
Δ7-Naltrexone (7,8-Didehydronaltrexone; (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one |
| CAS | 123086-68-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H21 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (5α)-17-(Cyclopropylmethyl)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-6,11,15,18,22,24H,1-2,7-10H2/t15-,18+,19+,20-/m1/s1 |
| LEDER | Oc1ccc2C[C@H]3N(CC4CC4)CC[C@@]56[C@@H](Oc1c25)C(=O)C=C[C@@]36O |
| IUPAC-namn | (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(cyclopropylmethyl)-4a,9-dihydroxy-2,4,7a,13-tetrahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one |
| Visa mer |