Läs mer
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin hydroklorid, 97+%
Produktkod. 15459775
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15459775 5 g 5g
15469775 250 mg 250mg
15449775 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15459775 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52389.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 99365-69-2 | C9H11ClN2O2 | 214,649 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99365-69-2
Molekylformel C9H11ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 214.649
MDL-nummer MFCD07371494
InChI-nyckel KGIXLJRTYZOUCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hcl, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitroisoquinoline hydrochloride, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro-, monohydrochloride, ksc683k9f, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline monohydrochloride, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 13521670
IUPAC-namn 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin;hydroklorid
LEDER C1CNCC2=C1C=CC(=C2)[N+](=O)[O-].Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Kvantitet 5 g
Formel vikt 214.65
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.