Läs mer
7-nitro-1-tetralon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11301427
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301427 2 g 2g
11311427 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11301427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01853.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40353-34-2 | C10H9NO3 | 191.186 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40353-34-2
Molekylformel C10H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 191.186
MDL-nummer MFCD00019661
InChI-nyckel GWAQYWSNCVEJMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-nitro-1-tetralone, 7-nitrotetralone, 7-nitro-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-nitro, 3,4-dihydro-7-nitro-1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-nitronaphthalen-1 2h-one, wln: l66 bvt&j inw, 7-nitro-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone,4-dihydro-7-nitro, 7-nitro-tetralone
PubChem CID 38445
IUPAC-namn 7-nitro-3,4-dihydro-2H-naftalen-1-on
LEDER C1CC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Nitro-1-tetralone
Smältpunkt 103°C to 108°C
Kvantitet 2 g
Beilstein 1570515
Formel vikt 191.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.