Läs mer
7-Nitro-1H-indazol, 98 %
Produktkod. 11372127
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372127 25 g 25g
11352127 1 g 1g
11362127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11372127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07970.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 2942-42-9 | C7H5N3O2 | 163,136 g/mol
7-nitroindazol är en specifik hämmare av neuralt kväveoxidsyntas (nNOS), ett enzym som omvandlar arginin till citrullin och kväveoxid (NO) i neuronal vävnad. NO är en nyckelspelare i hippocampus långsiktig potentiering (LTP) och i allmän cellsignalering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
7-nitroindazol är en specifik hämmare av neuralt kväveoxidsyntas (nNOS), ett enzym som omvandlar arginin till citrullin och kväveoxid (NO) i neuronal vävnad. NO är en nyckelspelare i hippocampus långsiktig potentiering (LTP) och i allmän cellsignalering.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2942-42-9
Molekylformel C7H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 163.136
MDL-nummer MFCD00022789
InChI-nyckel PQCAUHUKTBHUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-nitroindazole, 1h-indazole, 7-nitro, 7-ni, 7-nitro-indazole, unii-ux0n37cmvh, ccris 3309, 2h-indazole,7-nitro, ux0n37cmvh, 7ni
PubChem CID 1893
IUPAC-namn 7-nitro-lH-indazol
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NN=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Nitro-1H-indazole
Smältpunkt 184 °C till 189 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 6809
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 163.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.