Läs mer
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15497518
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497518 1 g 1g
15407528 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61032.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 120711-81-1 | Molecular Formula: C8H8N2O3 | Molecular Weight: 180.163 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Svårlöslig i vatten (0,76 g
/L vid 25 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120711-81-1
Molekylformel C8H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 180.163
MDL-nummer MFCD11603433
InChI-nyckel YKCFDUNYLMTXFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-nitro-3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine, 7-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2,3-dihydro-7-nitro-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-7-nitro-2h-1,4-benzoxazine, 7-nitro-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-7-nitro, 3,4-dihydro-7-nitro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-nitro-2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroine
PubChem CID 18416151
IUPAC-namn 7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-bensoxazin
LEDER C1COC2=C(N1)C=CC(=C2)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten (0,76 g/L vid 25 °C).
Formel vikt 180.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.