missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Nitrocoumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Nitrocoumarin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5NO4/c11-9-4-2-6-1-3-7(10(12)13)5-8(6)14-9/h1-5H |
| Formel vikt | 191.0219 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?