missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Nitrofluoren-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Nitrofluoren-2-ol |
| CAS | 6633-40-5 |
| Molekylformel | C13 H9 N O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9NO3/c15-11-2-4-13-9(7-11)5-8-6-10(14(16)17)1-3-12(8)13/h1-4,6-7,15H,5H2 |
| LEDER | Oc1ccc2c(Cc3cc(ccc23)[N+](=O)[O-])c1 |
| IUPAC-namn | 7-nitro-9H-fluoren-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.22 |
| Formel vikt | 227.0582 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?