Läs mer
7-Nitroindazol, TRC
Produktkod. 30472219
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30472219 50 mg
1 options
Produktkod. 30472219 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49625050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Nitroindazole
CAS 2942-42-9
Molekylformel C7 H5 N3 O2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-3-1-2-5-4-8-9-7(5)6/h1-4H,(H,8,9)
LEDER [O-][N+](=O)c1cccc2cn[nH]c12
IUPAC-namn 7-nitro-1H-indazol
Molekylvikt (g/mol) 163.13
Formel vikt 163.0382