Läs mer
7-nitroindol-2-karboxylsyra, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10248952
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10248952 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10004962 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10102934 50 g Bärnstensfärgad glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10248952 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM09181DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 6960-45-8
Molekylformel C9H6N2O4
Molekylvikt (g/mol) 206.157
InChI-nyckel BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, 7-nitroindole-2-carboxylicacid, dna base excision repair pathway inhibitor, maybridge1_004786, indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, pubchem9857, acmc-1b8pb, 1h-indole-2-carboxylicacid, 7-nitro
PubChem CID 81409
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 206.16
Procent renhet 90%