Läs mer
7-nitroindol-2-karboxylsyra, 96 %
Produktkod. 11445686
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445686 5 g 5g
11435686 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20786.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 6960-45-8 | C9H6N2O4 | 206,157 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6960-45-8
Molekylformel C9H6N2O4
Molekylvikt (g/mol) 206.157
MDL-nummer MFCD00044720
InChI-nyckel BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, 7-nitroindole-2-carboxylicacid, dna base excision repair pathway inhibitor, maybridge1_004786, indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, pubchem9857, acmc-1b8pb, 1h-indole-2-carboxylicacid, 7-nitro
PubChem CID 81409
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Nitroindole-2-carboxylic acid
Smältpunkt 264 °C till 266 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 206.16
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 7-Nitroindole-2-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Nitroindole-2-carboxylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.