missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Nitrosancycline Monosulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Nitrosancycline Monosulfate |
| CAS | 5679-01-6 |
| Molekylformel | C21H23N3O13S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 7-Nitro-6-demethyl-6-deoxytetracycline Sulfate, [4S-(4alpha,4aalpha,5aalpha,12aalpha)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-7-nitro-1,11-dioxo-naphthacenecarboxamide Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21N3O9.H2O4S/c1-23(2)15-9-6-7-5-8-10(24(32)33)3-4-11(25)13(8)16(26)12(7)18(28)21(9,31)19(29)14(17(15)27)20(22)30;1-5(2,3)4/h3-4,7,9,15,25,27-28,31H,5-6H2,1-2H3,(H2,22,30);(H2,1,2,3,4)/t7-,9-,15-,21-;/m0./s1 |
| LEDER | CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)c(O)ccc4[N+](=O)[O-].OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | (4S,4aS,5aR,12aS)-4-(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-7-nitro-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;sulfuric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 557.48 |
| Formel vikt | 557.0952 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?