Läs mer
7-Nitroso-3-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Nitroso-3-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine |
| CAS | 2892260-32-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6H6F3N5O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Sitagliptin Impurity 100, 7-nitroso-3-(trifluoromethyl)-5,6,7,8- VE009183100,00 720,00 tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6F3N5O/c7-6(8,9)5-11-10-4-3-13(12-15)1-2-14(4)5/h1-3H2 |
| LEDER | FC(C1=NN=C2CN(N=O)CCN21)(F)F |
| IUPAC-namn | 7-nitroso-3-(trifluoromethyl)-5','6','7','8-tetrahydro-[1','2','4]triazolo[4','3-a]pyrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.14 |
| Visa mer |