Läs mer
7-O-Benzyl Luteolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-O-Benzyl Luteolin |
| CAS | 1201808-24-3 |
| Molekylformel | C22H16O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-7-(phenylmethoxy)-4H-1-benzopyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C22H16O6/c23-16-7-6-14(8-17(16)24)20-11-19(26)22-18(25)9-15(10-21(22)28-20)27-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-11,23-25H,12H2 |
| LEDER | Oc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(OCc4ccccc4)cc3O2 |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-7-phenylmethoxychromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.36 |