Läs mer
7-O-Methyl Quercetin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rhamnetin |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O7/c1-22-8-5-11(19)13-12(6-8)23-16(15(21)14(13)20)7-2-3-9(17)10(18)4-7/h2-6,17-19,21H,1H3 |
| Formel vikt | 316.0583 |