Läs mer
7-O-(Triethylsilyl)-2’-O-tert-butyl(dimethyl)silyl 2-Debenzoyl Paclitaxel 2-Pentanoate, TRC
Produktkod. 30456371
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30456371 10 mg
1 options
Produktkod. 30456371 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT77784010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-O-(Triethylsilyl)-2'-O-tert-butyl(dimethyl)silyl 2-Debenzoyl Paclitaxel 2-Pentanoate
CAS 1055033-93-6
Molekylformel C57H83NO14Si2
Kvantitet 10 mg
Synonym (alphaR,betaS)-beta-(Benzoylamino)-alpha-tert-butyl(dimethyl)silyloxy-benzenepropanoic Acid (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-Bis(acetyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4-triethylsilyloxy-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-12-[(1-oxopentyl)oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester
InChI formel InChI=1S/C57H83NO14Si2/c1-16-20-31-43(61)69-50-48-55(13,41(71-74(17-2,18-3)19-4)32-42-56(48,34-66-42)70-37(7)60)49(62)46(67-36(6)59)44-35(5)40(33-57(50,65)54(44,11)12)68-52(64)47(72-73(14,15)53(8,9)10)45(38-27-23-21-24-28-38)58-51(63)39-29-25-22-26-30-39/h21-30,40-42,45-48,50,65H,16-20,31-34H2,1-15H3,(H,58,63)/t40-,41-,42+,45-,46+,47+,48-,50-,55+,56-,57+/m0/s1
LEDER CCCCC(=O)O[C@H]1[C@H]2[C@@](C)([C@H](C[C@H]3OC[C@@]23OC(=O)C)O[Si](CC)(CC)CC)C(=O)[C@H](OC(=O)C)C4=C(C)[C@H](C[C@]1(O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H](NC(=O)c5ccccc5)c6ccccc6
Molekylvikt (g/mol) 1062.44
Formel vikt 1061.5352