Läs mer
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane, 98%
Produktkod. 11425207
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425207 5 g 5g
11435207 25 g 25g
11445207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22612.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 279-49-2 | C6H10O | 98.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 279-49-2
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.15
MDL-nummer MFCD00082342
InChI-nyckel YPWFNLSXQIGJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-epoxycyclohexane, 7-oxabicyclo 2.2.1 heptane, 7-oxanorbornane, 1,4-oxycyclohexane, 3,6-endoxocyclohexane, 3,6-endooxycyclohexane, cyclohexane,4-epoxy, cyclohexane,6-endoxo, cyclohexane, 1,4-epoxy
PubChem CID 9234
IUPAC-namn 7-oxabicyklo[2.2.1]heptan
LEDER C1CC2CCC1O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Densitet 0.968
Kvantitet 5 g
Brytningsindex 1.448
UN-nummer UN3271
Kokpunkt 118°C to 120°C (713 mmHg)
Formel vikt 98.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.