Läs mer
7-Oxooctadecanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Oxooctadecanoic Acid Methyl Ester |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H36O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18(20)16-13-11-14-17-19(21)22-2/h3-17H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 312.2664 |