Läs mer
7-(p-metoxybenzylamino)-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol, TRC
Produktkod. 30476001
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476001 100 mg
30475633 250 mg
30475340 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30476001 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM292960100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33984-50-8
Molekylformel C14H12N4O4
Molekylvikt (g/mol) 300.27
Synonym N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, 7-(p-Methoxybenzylamino)-4-nitrobenz-2,1,3-oxadiazole, 7-(p-Methoxybenzylamino)-4-nitrobenzoxadiazole, NSC 240872, 4-[(p-Methoxybenzyl)amino]-7-nitro-benzofurazan, N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-7-nitro-4-benzofurazanamine
IUPAC-namn N-[(4-metoxifenyl)metyl]-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-7-amin
LEDER COc1ccc(CNc2ccc(c3nonc23)[N+](=O)[O-])cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-(p-Methoxybenzylamino)-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12N4O4/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)8-15-11-6-7-12(18(19)20)14-13(11)16-22-17-14/h2-7,15H,8H2,1H3
Formel vikt 300.0859