Läs mer
7-p-toluensulfonylhydrazid 3Beta,4Beta-dihydroxy-chol-5-en-24-karboxylsyra-etylester, TRC
Produktkod. 30453269
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453269 1 mg
30455807 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30453269 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT5359101MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-p-Toluenesulfonylhydrazide 3beta,4beta-Dihydroxy-chol-5-ene-24-carboxylic Acid Ethyl Ester
Analyt- eller komponentnamn 7-p-Toluenesulfonylhydrazide 3beta,4beta-Dihydroxy-chol-5-ene-24-carboxylic Acid Ethyl Ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C34H50N2O6S
InChI formel InChI=1S/C34H50N2O6S/c1-6-42-30(38)9-7-8-22(3)24-14-15-25-31-26(16-18-33(24,25)4)34(5)19-17-29(37)32(39)27(34)20-28(31)35-36-43(40,41)23-12-10-21(2)11-13-23/h10-13,20,22,24-26,29,31-32,36-37,39H,6-9,14-19H2,1-5H3/b35-28-/t22-,24-,25+,26+,29+,31+,32-,33-,34-/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER [H][C@@]1([C@]2(C)C([C@@H](O)[C@@H](O)CC2)=C/3)[C@@]([C@@](CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(OCC)=O)([H])[C@]4(C)CC1)([H])C3=N/NS(C5=CC=C(C)C=C5)(=O)=O
IUPAC-namn etyl (R)-5-((3S,4R,8S,9S,10R,13R,14S,17R,E)-3,4-dihydroxy-10,13-dimetyl-7-(2-tosylhydrazineyliden)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl)hexanoat
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 614.84
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 614.34