Läs mer
7-Phenyl-1-heptanol, 97%
Produktkod. 11323226
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323226 5 g 5g
11313226 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12533.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3208-25-1 | C13H20O | 192.302 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3208-25-1
Molekylformel C13H20O
Molekylvikt (g/mol) 192.302
MDL-nummer MFCD00037315
InChI-nyckel UXMUSYTXSNVRMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzeneheptanol, 7-phenyl-1-heptanol, 7-phenylheptanol, phenylheptyl alcohol, 7-phenyl-n-heptanol, acmc-20alwo, 7-phenylheptyl alcohol
PubChem CID 154271
IUPAC-namn 7-fenylheptan-1-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Phenyl-1-heptanol
Densitet 0.962
Kokpunkt 115°C to 117°C (0.5 mmHg)
Brytningsindex 1.508
Kvantitet 5 g
Beilstein 1865431
Formel vikt 192.3
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.