Läs mer
7-fenyl-4-oxa-1-azabicyklo[4.2.0]oktan-8-ett, TRC
Produktkod. 30423661
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423661 25 mg
30412644 50 mg
30417589 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30423661 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP33616325MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Phenyl-4-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]octan-8-one
Molekylformel C12 H13 N O2
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13NO2/c14-12-11(9-4-2-1-3-5-9)10-8-15-7-6-13(10)12/h1-5,10-11H,6-8H2
LEDER O=C1C(C2COCCN12)c3ccccc3
IUPAC-namn 7-fenyl-4-oxa-1-azabicyklo[4.2.0]oktan-8-ett
Molekylvikt (g/mol) 203.237
Formel vikt 203.095