missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Phenyl-7H-purine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Phenyl-7H-purine |
| CAS | 18346-05-9 |
| Molekylformel | C11 H8 N4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N4/c1-2-4-9(5-3-1)15-8-14-11-10(15)6-12-7-13-11/h1-8H |
| LEDER | c1ccc(cc1)n2cnc3ncncc23 |
| IUPAC-namn | 7-phenylpurine |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.21 |
| Formel vikt | 196.0749 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?