Läs mer
7-fenylheptansyra, 97 %
Produktkod. 11301797
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11301797 1 g 1g
11311797 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11301797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05009.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 40228-90-8 | C13H18O2 | 206,285 g/mol
7-Fenylheptansyra används i processen för att göra aminosyraderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
7-Fenylheptansyra används i processen för att göra aminosyraderivat.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40228-90-8
Molekylformel C13H18O2
Molekylvikt (g/mol) 206.285
MDL-nummer MFCD00037801
InChI-nyckel ZVSXKFNTWOIGJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzeneheptanoic acid, phenylheptanoic acid, 7-phenyl-heptanoic acid, acmc-20alwn, 7-phenylheptanoic acid, xxc
PubChem CID 520987
IUPAC-namn 7-fenylheptansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Phenylheptanoic acid
Smältpunkt ∼20 °C
Densitet 1.009
Kokpunkt 147 °C till 150 °C (0,4 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.507
Kvantitet 1 g
Beilstein 1957081
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 206.29
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.