Läs mer
7-Phenylhomopiperazin-5-one, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15453668
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453668 1 g 1g
15463668 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57126.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89044-79-1
Molekylformel C11H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 190.246
MDL-nummer MFCD12197004
InChI-nyckel UATUVKKDKVFGGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-phenylhomopiperazin-5-one, 5h-1,4-diazepin-5-one, hexahydro-7-phenyl, 7-phenyl hexahydro-1,4-diazepine-5-one, phenyldiazepanone, acmc-20f2rm, hexahydro-7-phenyl-1,4-diazepin-5-one, 7-phenylhexahydro-1h-1,4-diazepine-5-one
PubChem CID 13048235
IUPAC-namn 7-fenyl-1,4-diazepan-5-on
LEDER C1CNC(=O)CC(N1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Phenylhomopiperazin-5-one
Smältpunkt 104°C to 106°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 190.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.