Läs mer
7-(Phenylmethoxy)-2(1H)-quinolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-(Phenylmethoxy)-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 386273-52-5 |
| Molekylformel | C16H13NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 7-(Benzyloxy)quinolin-2(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO2/c18-16-9-7-13-6-8-14(10-15(13)17-16)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,11H2,(H,17,18) |
| LEDER | O=C1Nc2cc(OCc3ccccc3)ccc2C=C1 |
| IUPAC-namn | 7-phenylmethoxy-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.28 |
| Formel vikt | 251.0946 |