Läs mer
7-Sulfo-ursodeoxycholic Acid Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Sulfo-ursodeoxycholic Acid Disodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O7S.2Na.2H/c1-14(4-7-21(26)27)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(31-32(28,29)30)12-15(23)13-20(22)25;;;;/h14-20,22,25H,4-13H2,1-3H3,(H,26,27)(H,28,29,30);;;;/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-;;;;/m1..../s1 |
| Formel vikt | 520.2447 |
| Procent renhet | >95% |