Läs mer
7-(tert-Butyldimethylsilyl)oxy Cannflavin A Pivalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-(tert-Butyldimethylsilyl)oxy Cannflavin A Pivalate |
| Analyt- eller komponentnamn | 7-(tert-Butyldimethylsilyl)oxy Cannflavin A Pivalate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C37 H50 O7 Si |
| Synonym | (E)-4-(7-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-6-(3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl)-5-hydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-yl)-2-methoxyphenyl Pivalate |
| InChI formel | InChI=1S/C37H50O7Si/c1-23(2)14-13-15-24(3)16-18-26-30(44-45(11,12)37(7,8)9)22-32-33(34(26)39)27(38)21-29(42-32)25-17-19-28(31(20-25)41-10)43-35(40)36(4,5)6/h14,16-17,19-22,39H,13,15,18H2,1-12H3/b24-16+ |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COc1cc(ccc1OC(=O)C(C)(C)C)C2=CC(=O)c3c(O)c(C\C=C(/C)\CCC=C(C)C)c(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)cc3O2 |
| IUPAC-namn | [4-[7-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-6-[(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl]-5-hydroxy-4-oxochromen-2-yl]-2-methoxyphenyl] 2,2-dimethylpropanoate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |