Läs mer
7-Thio-8-oxoguanosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Thio-8-oxoguanosine |
| CAS | 122970-43-8 |
| Molekylformel | C10 H12 N4 O6 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N4O6S/c11-9-12-6-5(7(18)13-9)21-10(19)14(6)8-4(17)3(16)2(1-15)20-8/h2-4,8,15-17H,1H2,(H3,11,12,13,18)/t2-,3-,4-,8-/m1/s1 |
| LEDER | NC1=NC2=C(SC(=O)N2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 5-amino-3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6H-[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidine-2,7-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.29 |
| Formel vikt | 316.0478 |