Läs mer
7-(Trifluorometyl)1H-indol-2,3-dion, TRC
Product Code. 30454231
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
Product Code. Kvantitet
30454231 25 g
1 options
Product Code. 30454231 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT79130025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 7-(Trifluoromethyl)1H-indole-2,3-dione
CAS 391-12-8
Molekylformel C9 H4 F3 N O2
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H4F3NO2/c10-9(11,12)5-3-1-2-4-6(5)13-8(15)7(4)14/h1-3H,(H,13,14,15)
LEDER FC(F)(F)c1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
IUPAC-namn 7-(trifluorometyl)-1H-indol-2,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 215.13
Formel vikt 215.0194