Läs mer
7-(Trifluorometyl)1H-indol-2,3-dion, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-(Trifluoromethyl)1H-indole-2,3-dione |
| CAS | 391-12-8 |
| Molekylformel | C9 H4 F3 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4F3NO2/c10-9(11,12)5-3-1-2-4-6(5)13-8(15)7(4)14/h1-3H,(H,13,14,15) |
| LEDER | FC(F)(F)c1cccc2C(=O)C(=O)Nc12 |
| IUPAC-namn | 7-(trifluorometyl)-1H-indol-2,3-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.13 |
| Formel vikt | 215.0194 |