Läs mer
[7-(Trimethylammonium)hepyl] Methanethiosulfonate Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (7-(Trimethylammonium)hepyl) Methanethiosulfonate Bromide |
| CAS | 1159174-26-1 |
| Molekylformel | C11 H26 N O2 S2 . Br |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H26NO2S2.BrH/c1-12(2,3)10-8-6-5-7-9-11-15-16(4,13)14;/h5-11H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | trimethyl(7-methylsulfonylsulfanylheptyl)azanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.36 |
| Formel vikt | 347.0588 |