Läs mer
Ansell™ 70-205 Serie Gul Neptune™ Lättviktshandskar
Produktkod. 12690962 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12690962
Brand: Ansell™ 70205100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att ge mekanisk styrka i lätt till tung hantering och produktionsapplikationer. Neptune™ Aramidfiber industriella stickade handskar ger ökad komfort och fingerfärdighet.
  • Högt skärmotstånd med Kevlar™ Aramidfiberförstärkning
  • Neptune-beläggning tillåter handskfibrer att stöta bort vätskor
  • Förstärkt tumkant ökar nötningsbeständigheten
  • Ambidexter
  • Tvättbar och återanvändbar
  • Stickad manschett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420:2003 + A1:2009 och EN 388:2003, EN 407:2004
Klassificering Standarder KATEGORI III EN 388 : 134X, EN 407, ANSI
Beskrivning Stickad konstruktion
Beläggningsmaterial Neptunus
Färg Gult
Betyg för skärmotstånd Mycket hög skärmotstånd
Hand Specific
Latexfri No
Material Dupont™ Kevlar™ Aramid fibrer
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 10
Tjocklek (engelska) 13 gauge
Handske manschettstil Sticka
Förpackningstyp 12 par i en påse, 12 påsar i en kartong
Kvantitet 144 par
Serie 70-205
Längd (metrisk) 220 till 280 mm