Läs mer
Ansell™ 70-205 Serie Gul Neptune™ Lättviktshandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Högt skärmotstånd med Kevlar™ Aramidfiberförstärkning
- Neptune-beläggning tillåter handskfibrer att stöta bort vätskor
- Förstärkt tumkant ökar nötningsbeständigheten
- Ambidexter
- Tvättbar och återanvändbar
- Stickad manschett
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420:2003 + A1:2009 och EN 388:2003, EN 407:2004 |
| Klassificering | Standarder KATEGORI III EN 388 : 134X, EN 407, ANSI |
| Beskrivning | Stickad konstruktion |
| Beläggningsmaterial | Neptunus |
| Färg | Gult |
| Betyg för skärmotstånd | Mycket hög skärmotstånd |
| Hand | Specific |
| Latexfri | No |
| Material | Dupont™ Kevlar™ Aramid fibrer |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Visa mer |