Läs mer
Ansell™ 70-215 Serie Gul Neptune™ Medium vikt handskar
Produktkod. 12680972 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12680972
Brand: Ansell™ 70215090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkade av högteknologiska para-aramid korta fibrer, ger handskarna förbättrad känslighet och passform. Den sömlösa konstruktionen undviker irritation och användningen av korta fibrer ger extra komfort.
  • Industriella handskar
  • 100 % DuPont™ Kevlar™ Aramidfiberhandske ger lätt skärskydd
  • Skydd mot vassa kanter av metaller, keramik, glas och andra material
  • Vändbar design gör att handsken kan bäras på båda händerna, vilket minskar utbyteskostnaderna
  • Ger mycket hög skärmotstånd till viktförhållande
  • Användning av Terry loop-teknik förbättrar värmeisoleringen
  • Tjockare väggar ger hög stötdämpning utan att tappa fingerfärdighet
  • Neptunus ™beläggning på handskfibrerna stöter bort vätskor och undviker skador på Kevlar™ Aramidfibrer och förlänger handskens livslängd
  • Förstärkt tumkant ökar nötningsbeständigheten och bidrar också till handskens hållbarhet
  • Ambidextrous handskar är helt tvättbara och kan återanvändas många gånger
Användningsområden:
  • Chassimontering, karosstrimning
  • Besiktning (plockning, kontroll och märkning)
  • Metallbearbetning och monteringsverksamhet
  • Att gripa strukturella och kroppsdelar
  • Rätta till
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Neptune™
Certifikat och efterlevnad Standarder KATEGORI III EN 388 : 144X, EN 407, ANSI
Manschettmaterial Neptune™
Beläggningsmaterial Uncoated
Färg Yellow
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Aramid Fiber
Produkttyp Tungviktshandskar
Storlek 9
Handske manschettstil Sticka
Liner material Dupont™ Kevlar™ aramidfibrer
Foder Dupont™ Kevlar™ aramidfibrer
Kvantitet 144 par
Motståndskraftig mot Mycket hög skärmotstånd