Beskrivning
- Industriella handskar
- 100 % DuPont™ Kevlar™ Aramidfiberhandske ger lätt skärskydd
- Skydd mot vassa kanter av metaller, keramik, glas och andra material
- Vändbar design gör att handsken kan bäras på båda händerna, vilket minskar utbyteskostnaderna
- Ger mycket hög skärmotstånd till viktförhållande
- Användning av Terry loop-teknik förbättrar värmeisoleringen
- Tjockare väggar ger hög stötdämpning utan att tappa fingerfärdighet
- Neptunus ™beläggning på handskfibrerna stöter bort vätskor och undviker skador på Kevlar™ Aramidfibrer och förlänger handskens livslängd
- Förstärkt tumkant ökar nötningsbeständigheten och bidrar också till handskens hållbarhet
- Ambidextrous handskar är helt tvättbara och kan återanvändas många gånger
Användningsområden:
- Chassimontering, karosstrimning
- Besiktning (plockning, kontroll och märkning)
- Metallbearbetning och monteringsverksamhet
- Att gripa strukturella och kroppsdelar
- Rätta till
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Neptune™ |
| Certifikat och efterlevnad | Standarder KATEGORI III EN 388 : 144X, EN 407, ANSI |
| Manschettmaterial | Neptune™ |
| Beläggningsmaterial | Uncoated |
| Färg | Yellow |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Yes |
| Material | Aramid Fiber |
| Produkttyp | Tungviktshandskar |
| Visa mer |