Läs mer
Ansell™ 70-225 Serie Gul Neptune™ Kraftiga handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Tillverkad av högteknologi Kevlar™ Aramidfibrer para-aramidkorta fibrer
- Neptune-beläggning tillåter handskfibrer att stöta bort vätskor
- Sömlös konstruktion för att undvika irritation
- Korta fibrer ger extra komfort
- Frottéteknik förstärker värmeisoleringen
- Tjock vägg ger hög stötdämpning
- Ambidexter
- Tvättbar och återanvändbar
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Neptune™ |
| Certifikat och efterlevnad | Standarder KATEGORI III EN 388 : 254X, EN 407, ANSI |
| Manschettmaterial | Neptune™ |
| Beläggningsmaterial | Uncoated |
| Färg | Yellow |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Yes |
| Material | Aramid Fiber |
| Produkttyp | Tungviktshandskar |
| Visa mer |