Läs mer
Gilac™ 70 L Spillpall
Produktkod. 17918721
Change view
Kapacitet (engelska):
18,5 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
17918721 18,5 gal.
1 options
Produktkod. 17918721 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G052291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3561.63 SEK
    2354.60 SEK / Paket med 1
    Save 1207.03 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
70 L Spillpall är idealisk för säker och reglerad förvaring av frätande produkter, särskilt i industriella miljöer.
  • 70 L retentionspall idealisk för säker och reglerad förvaring av korrosiva produkter, särskilt i industriella miljöer.
  • Den är helt tillverkad av högdensitetspolyeten och är lätt och mångsidig.
  • Den är lätt att rengöra tack vare dess avtagbara clip-on galler och den är 100 % återvinningsbar.
  • Nestbar (45 % kapslingsgrad), 70 L retentionspallen optimerar tom lagring.
  • Pallen kan flyttas på vagn eller med pallvagn.
  • Designad med en rotationsgjuten struktur och tjocka väggar, 70 L retentionspallen motstår stötar och frekvent hantering.
  • Djupet mellan toppen av strukturen och toppen av retentionsgallret är 58 mm.
  • Belastningsmotstånd i statiskt läge: 1000 kg.
  • Belastningsmotstånd i dynamiskt läge: 500 kg.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 18,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 70 L
Material HDPE
Typ Spillpall
Längd (engelska) 33,9 tum
Längd (metrisk) 860 mm
Bredd (engelska) 26 tum
Bredd (metrisk) 660 mm
Vikt (engelska) 8.3 kg
Vikt (metrisk) 8.3 kg