Läs mer
Hamilton™ 700 Microliter Sprutor: N Avslutning
Produktkod. 10095630
Change view
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
Nålpunktstil:
3
Kon
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Diameter (metrisk) inre nål:
0,13 mm
0,15 mm
0,41 mm
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,47 mm
0,483 mm
0,72 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålpunktstil Diameter (metrisk) inre nål Diameter (metrisk) yttre nål Förpackningsstorlek
10095630 500 μL Trubbig 0,41 mm 0,72 mm Varje
10058300 250μ L Trubbig 0,41 mm 0,72 mm Varje
10054414 500 μL Kon 0,41 mm 0,72 mm Varje
10097671 10 μl Kon 0,13 mm 0,47 mm Varje
10313811 10 μl Trubbig 0,13 mm 0,72 mm Varje
10180361 50 μl Trubbig 0,15 mm 0,72 mm Varje
10778541 25μ L Trubbig 0,15 mm 0,72 mm Varje
10340711 10 μl 3 0,15 mm 0,72 mm Varje
10261821 50 μl Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna 0,15 mm 0,72 mm Varje
10429042 10 μl Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna 0,13 mm 0,47 mm Varje
10149980 25μ L Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna 0,15 mm 0,72 mm Varje
10020332 5μ L 3 0,13 mm 0,483 mm Varje
10313571 100 μl Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna 0,15 mm 0,72 mm Varje
10625251 100 μl Trubbig 0,15 mm 0,72 mm Varje
10251871 250μ L Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna 0,15 mm 0,72 mm Varje
10303621 500 μL Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna 0,41 mm 0,72 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 10095630 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 80865
Spara upp till 60 % på produkter för kontraktstestning
Använd kampanjkoden 28025
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-10-2026
700-seriens sprutan är den ursprungliga handanpassade sprutan från Hamilton. Denna serie av sprutor är idealisk för dispensering av volymer från 0,5μ L upp till 500μ L. En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
  • Original handpassad Hamilton-spruta
  • Idealisk för dispensering av volymer från 0,5 μL upp till 500 μL
  • En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) Inre 0,135 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0161 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0,41 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0283 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 3.26 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0,72 mm
För användning med (applikation) För dispensering av låga volymer för att uppnå högsta möjliga noggrannhet och precision
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) 51 mm
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Tryck 100 psi
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 750
Nålpunktsnummer 3
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 500 μL
Nålpunktstil Trubbig
Anslutningstyp Cementerad