Läs mer
Hamilton™ 700 Microliter Sprutor: N Avslutning
Produktkod. 10097671
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
Nålpunktstil:
3
Kon
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Diameter (metrisk) inre nål:
0,13 mm
0,15 mm
0,41 mm
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,47 mm
0,483 mm
0,72 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10097671
Brand: Hamilton™ 80339
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
700-seriens sprutan är den ursprungliga handanpassade sprutan från Hamilton. Denna serie av sprutor är idealisk för dispensering av volymer från 0,5μ L upp till 500μ L. En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
  • Original handpassad Hamilton-spruta
  • Idealisk för dispensering av volymer från 0,5 μL upp till 500 μL
  • En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 26s G
Diameter (engelska) Inre 0,019 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,005 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0,13 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0187 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,26 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.485 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.6 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0,47 mm
För användning med (applikation) För dispensering av låga volymer för att uppnå högsta möjliga noggrannhet och precision
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) 51 mm
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Tryck 2000 psi
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 701
Nålpunktsnummer 5
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 μl
Nålpunktstil Kon
Anslutningstyp Cementerad