Läs mer
Hamilton™ 700 Microliter Sprutor: N Avslutning
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
Nålpunktstil:
3
Kon
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Diameter (metrisk) inre nål:
0,13 mm
0,15 mm
0,41 mm
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,47 mm
0,483 mm
0,72 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Original handpassad Hamilton-spruta
- Idealisk för dispensering av volymer från 0,5 μL upp till 500 μL
- En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Rostfritt stål (kolv) |
| Nålmätare | 26s G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,019 tum. |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,005 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0,13 mm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,0283 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,305 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.485 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.75 mm |
| Visa mer |