Läs mer
700 mOsm/kg osmolalitetsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 16368185 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
12 x 5 ml
Produktkod. Kvantitet
16368185 12 x 5 ml
1 options
Produktkod. 16368185 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer REOSM700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1633.43 SEK
    1561.47 SEK / Paket med 12
    Save 71.96 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Används för att kalibrera, kontrollera eller validera osmometrar
  • Tillverkad i enlighet med Europeiska, USA och Chinese Pharmacopoeia riktlinjer
  • Testad av ISO 17025 ackrediterad testmetod
  • ISO 17025 ackreditering för kalibrering av laboratorievågar
  • Bereds gravimetriskt på vikt/viktbasis
Specifikationer
Förpackning Ampul i bärnstensfärgad glas
Fysisk form Vätska
Teknik Kalibrera, styra eller validera osmometern
För användning med (utrustning) Osmometer
Typ Osmolalitetsstandard
Kvantitet 12 x 5 ml