Läs mer
Hamilton™ 700-serien anpassade sprutor med cementerad nål
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
100 μl
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Originalet handmonterat Hamilton™ spruta
- Kolven i rostfritt stål är tillverkad för att passa glascylindern med en tolerans mindre än tre tusendelar av en millimeter
- Oöverträffad sprutlivslängd
Beställningsinfo
Detta är en anpassad beställning. Rådgör med din Fisher-säljare innan du beställer.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Borsilikatglas |
| Nålmätare | Beställnings |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.75 mm |
| Längd (metrisk) | Beställnings |
| Produkttyp | spruta |
| Max. Tryck | 1000 psig (68,9 bar) |
| Max. Temperatur (engelska) | 122 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | 50 °F |
| Visa mer |