Läs mer
Hamilton™ 700-serien anpassade sprutor med cementerad nål
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
100 μl
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Originalet handmonterat Hamilton™ spruta
- Kolven i rostfritt stål är tillverkad för att passa glascylindern med en tolerans mindre än tre tusendelar av en millimeter
- Oöverträffad sprutlivslängd
Beställningsinfo
Detta är en anpassad beställning. Rådgör med din Fisher-säljare innan du beställer.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas, Rostfritt stål |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.6 mm |
| Produkttyp | spruta |
| Kvantitet | 1 st. |
| Volym (metrisk) | 5μ L |
| Anslutningstyp | Cementerad nål Special |