Läs mer
Hamilton™ 700-serien anpassade sprutor med cementerad nål
Produktkod. 10664301
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
100 μl
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10664301
Brand: Hamilton™ 80308
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sprutor för skräddarsydda nålar. Denna serie av sprutor är idealiska för att dispensera volymer från 0,5 upp till 500 μL.
  • Originalet handmonterat Hamilton™ spruta
  • Kolven i rostfritt stål är tillverkad för att passa glascylindern med en tolerans mindre än tre tusendelar av en millimeter
  • Oöverträffad sprutlivslängd
Beställningsinfo
Detta är en anpassad beställning. Rådgör med din Fisher-säljare innan du beställer.
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) Yttre 6.6 mm
Produkttyp spruta
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 19.1 mm