Läs mer
Hamilton™ 700-serien anpassade sprutor med cementerad nål
Produktkod. p-8543004
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
100 μl
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10743903
Brand: Hamilton™ 80608
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sprutor för skräddarsydda nålar. Denna serie av sprutor är idealiska för att dispensera volymer från 0,5 upp till 500 μL.
  • Originalet handmonterat Hamilton™ spruta
  • Kolven i rostfritt stål är tillverkad för att passa glascylindern med en tolerans mindre än tre tusendelar av en millimeter
  • Oöverträffad sprutlivslängd
Beställningsinfo
Detta är en anpassad beställning. Rådgör med din Fisher-säljare innan du beställer.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borsilikatglas, Rostfritt stål
Nålmätare Beställnings
Diameter (metrisk) Inre 1.46 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
För användning med (applikation) Idealisk för dispensering av volymer från 0,5μ L upp till 500μ L
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Tryck 2000 psig (137,9 bar)
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Modell 710 SN
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) 100 μl
Längd (metrisk) nål Anpassad längd
Nålpunktstil Beställnings
Anslutningstyp Cementerad nål Special