Läs mer
Hamilton™ 700-serien cementerade nålsprutor
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
500 μL
Nålmätare:
22 G
26s G
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Originalet handmonterat Hamilton™ spruta
- Kolven i rostfritt stål är tillverkad för att passa glascylindern med en tolerans mindre än tre tusendelar av en millimeter
- Oöverträffad sprutlivslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas, Rostfritt stål |
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.75 mm |
| Produkttyp | spruta |
| Kvantitet | 1 st. |
| Volym (metrisk) | 25μ L |
| Nålpunktstil | 3 |
| Anslutningstyp | Cementerad |