Läs mer
Hamilton™ 700-serien cementerade nålsprutor
Produktkod. 10680812
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
500 μL
Nålmätare:
22 G
26s G
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10680812
Brand: Hamilton™ 80350
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna serie av sprutor är idealiska för att dispensera volymer från 0,5 upp till 500 μL.
  • Originalet handmonterat Hamilton™ spruta
  • Kolven i rostfritt stål är tillverkad för att passa glascylindern med en tolerans mindre än tre tusendelar av en millimeter
  • Oöverträffad sprutlivslängd
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borsilikatglas, Rostfritt stål
Nålmätare 26s G
Diameter (metrisk) inre nål 0.13 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.13 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.47 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
Längd (engelska) 2,75 tum
Produkttyp Microliter
Max. Tryck 2000 psig (137,9 bar)
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Modell 701
Nålpunktsnummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1/Pk.
Volym (metrisk) 10 μl
Anslutningstyp Cementerad