Läs mer
Hamilton™ 700-serien cementerade nålsprutor
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
500 μL
Nålmätare:
22 G
26s G
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
en serialiserad spruta efter eget val och ett kalibreringscertifikat.
- Originalet handmonterat Hamilton™ spruta
- Kolven i rostfritt stål är tillverkad för att passa glascylindern med en tolerans mindre än tre tusendelar av en millimeter
- Oöverträffad sprutlivslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Borsilikatglas, Rostfritt stål |
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.41 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.72 mm |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Produkttyp | Microliter |
| Max. Tryck | 1000 psig (68,9 bar) |
| Max. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Nålpunktsnummer | 3 |
| Visa mer |