Läs mer
Hamilton™ 700-serien cementerade nålsprutor
Produktkod. p-8543005
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
500 μL
Nålmätare:
22 G
26s G
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10569881
Brand: Hamilton™ DS80465
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna serie av sprutor är idealiska för att dispensera volymer från 0,5 upp till 500 μL.
  • Originalet handmonterat Hamilton™ spruta
  • Kolven i rostfritt stål är tillverkad för att passa glascylindern med en tolerans mindre än tre tusendelar av en millimeter
  • Oöverträffad sprutlivslängd
Specifikationer
Material Borsilikatglas, Rostfritt stål
Nålmätare 22 G
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Produkttyp spruta
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) 25μ L
Nålpunktstil 3
Anslutningstyp Cementerad