Läs mer
Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions
Produktkod. 11578662 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
3.2μ m
6μ m
7.9μ m
11μ m
12μ m
17μ m
19μ m
25μ m
45μ m
55μ m
71μ m
90μ m
97μ m
134μ m
222μ m
Kvantitet:
15 ml
100 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
15ml
41 product options available for selection
Product selection table with 41 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Kvantitet unitSize
11578662 97μ m 15 ml 15ml
11859922 3.2μ m 15 ml 15ml
11869922 3.2μ m 100 ml 100ml
11879922 3.2μ m 1000 ml 1000ml
11889922 6μ m 15 ml 15ml
11899922 6μ m 100 ml 100ml
11809932 6μ m 1000 ml 1000ml
11819932 7.9μ m 15 ml 15ml
11829932 7.9μ m 100 ml 100ml
11839932 7.9μ m 1000 ml 1000ml
11849932 12μ m 15 ml 15ml
11869932 11μ m 1000 ml 1000ml
11879932 17μ m 15 ml 15ml
11889932 17μ m 100 ml 100ml
11588642 17μ m 1000 ml 1000ml
11809942 19μ m 15 ml 15ml
11819942 19μ m 100 ml 100ml
11829942 19μ m 1000 ml 1000ml
11839942 25μ m 15 ml 15ml
11849942 25μ m 100 ml 100ml
11859942 25μ m 1000 ml 1000ml
11869942 45μ m 15 ml 15ml
11879942 45μ m 100 ml 100ml
11889942 45μ m 1000 ml 1000ml
11899942 55μ m 15 ml 15ml
11809952 55μ m 100 ml 100ml
11819952 55μ m 1000 ml 1000ml
11829952 71μ m 15 ml 15ml
11839952 71μ m 100 ml 100ml
11849952 71μ m 1000 ml 1000ml
11859952 90μ m 15 ml 15ml
11869952 90μ m 100 ml 100ml
11879952 90μ m 1000 ml 1000ml
11899952 97μ m 100 ml 100ml
11874133 97μ m 1000 ml 1000ml
11884133 134μ m 15 ml 15ml
11894133 134μ m 100 ml 100ml
11804143 134μ m 1000 ml 1000ml
11814143 222μ m 15 ml 15ml
11824143 222μ m 100 ml 100ml
11834143 222μ m 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 41 options available.
41 options
Produktkod. 11578662 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7602A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgodose behovet av partikelformiga material med en mängd olika partikelstorlekar och egenskaper med Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions.
Tillgodose behovet av partikelformiga material med en mängd olika partikelstorlekar och egenskaper med Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions, användbara som modellsystem för vätskemekaniska experiment och som utmaningspartiklar för stora porfiltreringssystem.
Suspensioner av stora sampolymermikrosfärer är sammansatta av polystyrenpolymer, tvärbunden med 4 till 8 % divinylbensen (DVB). Partiklarna är kemiskt inerta och kan tvättas med alkohol och vakuum- eller lufttorkas. Polymerdensiteten är 1,05 g/cm 3 och brytningsindexet är 1,59 vid 589 nm. De är förpackade som vattenhaltiga suspensioner med 10 viktprocent fast substans.
Beställningsinformation:
15mL, 100mL och 1000mL flaskstorlekar tillgängliga. 15mL (“ A” Art.nr flaskor), 100mL (“ B” flaskor) och 1000 ml (“ C” flaskor) är förpackade på beställning; exempel (del nr. 7503B och 7503C). Vänta 10 arbetsdagar när du beställer dessa påfyllningsvolymer.
Innehåller:
Materialsäkerhetsdatablad (MSDS) och allmänt produkthanteringsblad
Rekommenderas för:
Högkoncentrerade polymerpartiklar> 3 μm används i filterutvärdering och testning, strömningsmekanisk forskning, spridningsstudier och många andra forsknings- och utvecklingsprojekt. Ej avsedd för användning i instrumentkalibrering eller diagnostiska reagenser eftersom de saknar de exakta specifikationer som behövs för dessa applikationer. Även användbar som experimentella partiklar för akustiska och optiska analytiska system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
Koncentration 10%
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Beskrivning Partiklar användbara som modellsystem för vätskemekaniska experiment och som utmaningspartiklar för filtreringssystem med stora porer.
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) Vätskemekanik, Stor porfiltrering
Material Polystyren Divinylbensen (PS-DVB)
Produkttyp Sampolymer mikrosfärsuspensioner
Inkluderar Allmän produkthanteringsbilaga
Förpackning 15 mL
Partikeldensitet 1.05g/cm3
Kvantitet 15 ml
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Diameter (metrisk) 97μ m
Visa mer Visa mindre
Ej avsedd för användning i instrumentkalibrering eller diagnostiska reagenser.